Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Coupelle joint, sphérique , taille en pouces
Pour des joints dépolis flexibles.
48.60€ - 580.00€
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du joint | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15884648
|
DWK Life Sciences
286322209 |
S 19/7 |
515.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804668
|
DWK Life Sciences
286325403 |
S 35/20 |
144.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844658
|
DWK Life Sciences
286323805 |
S 29/12 |
137.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15844668
|
DWK Life Sciences
286326605 |
S 35/25 |
144.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15834648
|
DWK Life Sciences
286320208 |
S 13/2 |
580.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864658
|
DWK Life Sciences
286324201 |
S 29/15 |
125.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15864668
|
DWK Life Sciences
286327001 |
S 40/25 |
174.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15874668
|
DWK Life Sciences
286327207 |
S 41/25 |
191.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15824678
|
DWK Life Sciences
286328203 |
S 51/30 |
311.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10395151
|
DWK Life Sciences
286329002 |
S 64/40 |
48.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15854648
|
DWK Life Sciences
286321007 |
S 13/5 |
449.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804658
|
DWK Life Sciences
286322603 |
S 19/9 |
482.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les rodages coniques DURAN™ conformes aux normes DIN 12244 et 12264 servent à fabriquer des joints flexibles obliques allant jusqu'à 15°, en fonction de la taille du rodage. A partir d'un angle > 5°, il faut calculer une réduction de l'étanchéité. La dimension nominale est déterminée à partir du diamètre nominal du rodage sphérique et le cas échéant de la largeur interne du diamètre du tube.Fondamentalement, les joints dépolis doivent être utilisés avec de la graisse à rodage ou des manchons en PTFE.Les pinces du rodage sphérique avec vis de blocage complètent parfaitement la protection du joint dépoli sphérique.- Conforme à la norme DIN 12244 et 12264
- Les joints flexibles obliques allant jusqu'à 15°, en fonction de la taille du rodage sont réalisables (Angle =5° Etanchéité réduite)
- Meilleure solubilité grâce à une flexibilité élevée du joint de rodage
- Les dimensions nominales décrivent le diamètre nominal du rodage sphérique
- Non autoportant
- Article en verre pour la transformation