Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint sphérique, balle , taille en pouces
Pour des joints dépolis flexibles.
Marque:  DWK Life Sciences 286328606
Code produit. 15834678
  • 311.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les joints rodés sphériques DURAN™ conformes aux normes DIN 12244 et 12264 sont utilisés pour produire des connexions flexibles allant jusqu’à 15° en fonction de la taille du joint rodé. À partir d’un angle > 5°, une réduction de l’étanchéité doit être attendue. La taille nominale est composée du diamètre nominal du joint rodé sphérique et, le cas échéant, de la largeur transparente du diamètre du tuyau. Les joints rodés avec de la graisse au sol ou des manchons en PTFE doivent toujours être utilisés. Les pinces à rodage sphériques avec vis de blocage sont l’ajout parfait pour fixer le joint sphérique.
  • Conformément aux normes DIN 12244 et 12264
  • Des connexions flexibles allant jusqu’à 15° peuvent être réalisées selon la taille de la coupe (angle ≥ serrage réduit)
  • Plus facilement détachable grâce à une plus grande flexibilité du joint rodé
  • La taille nominale décrit le diamètre nominal du joint rodé sphérique.
  • Non autonome
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10/boîte
Convient aux applications sous vide ; Installation dans des appareils et des dispositifs en verre
S 51/30
2,8 mm