Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Verre à préparation, avec couvercle, à bouton rodé
Click to view available options
Capacité (métrique):
11 250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Description
La multitude d’étapes de travail différentes dans l’environnement du laboratoire exige une multitude de verreries universellement applicables. Ces dispositifs en verre ont généralement une forme très simple et se caractérisent par leur polyvalence. Les verres et bocaux d’exposition sont utilisés pour stocker des matériaux et sont souvent utilisés dans les expositions. Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite être vus sans qu’il soit nécessaire de les toucher.
- Fermeture étanche grâce à un couvercle rodé
- Le bouton permet d’ouvrir facilement le couvercle
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 875 mL |
À utiliser avec (application) | Exposition d’échantillons ; stockage et transport |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 1 de chaque |
Autoclavable | Autoclavable |
Diamètre (métrique) | 132 mm |