Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint en silicone, VMQ, à percer
Joint septum en silicone.
117.00€ - 575.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Transfert de liquide à partir de flacons de solvants HPLC ; distribution de réactifs de manière aseptique ou échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire |
---|---|
Matériau | Silicone |
Quantité | 100/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13177374
|
DWK Life Sciences
292461002 |
GL 45 |
575.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13187164
|
DWK Life Sciences
292460803 |
GL 32 |
153.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11707198
|
DWK Life Sciences
292460503 |
GL14 |
117.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717198
|
DWK Life Sciences
292460906 |
GL 25 |
140.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11787198
|
DWK Life Sciences
292460606 |
GL 18 |
119.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Convient pour une utilisation avec des capuchons à visser en PBT à haut ouvert. Résistance thermique : 130 °C (vapeur) et 200 °C (chaleur sèche). Le silicone est catalysé au peroxyde. Exemples d'applications : injection ou prélèvement de substances dans des flacons.- Convient pour capuchon de raccordement à visser en PBT
- Silicone catalysé au peroxyde
Spécification
Transfert de liquide à partir de flacons de solvants HPLC ; distribution de réactifs de manière aseptique ou échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire | |
Silicone | |
100/Bte | |
Autoclavables |