Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint en silicone, VMQ, à percer
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Convient au bouchon à vis ouvert en PBT avec ouverture centrale Résistance à la chaleur : 130°C (vapeur) et 200°C (chaleur sèche). Le silicone est catalysé par peroxyde.
- Compatible avec les bouchons à vis GL ouverts avec ouverture centrale
- Compatible avec les flacons GL
- Silicone catalysé au peroxyde
Spezifikation
Spezifikation
Diamètre (métrique) | 22 mm |
À utiliser avec (application) | Transfert de liquide à partir de flacons de solvants HPLC ; distribution de réactifs de manière aseptique ou échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille ; bouchon de réservoir pour distribution aux instruments de laboratoire |
Matériau | Silicone |
Quantité | 100/Bte |
Épaisseur (métrique) | 2 mm |
Filetage (métrique) | GL 25 |
Autoclavable | Autoclavables |