Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle en silicone, extensible
Le couvercle en silicone permet de fermer des récipients ronds et carrés ; il est disponible en trois tailles et en sets ainsi qu'en trois couleurs différentes.
3.00€ - 4.85€
Spécification
Description | Autoclavables (couvercle en silicone uniquement sans verrerie) |
---|---|
Matériau | Silicone |
À utiliser avec (application) | Couverture, code couleur et identification |
Nb par paquet | 1/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16417970
|
DWK Life Sciences
291101119 |
rose | S |
3.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16427970
|
DWK Life Sciences
291101127 |
cyan | S |
3.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16437970
|
DWK Life Sciences
291101135 |
vert | S |
3.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16447970
|
DWK Life Sciences
291102115 |
rose | Moyenne |
3.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16457970
|
DWK Life Sciences
291102123 |
cyan | Moyenne |
3.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16467970
|
DWK Life Sciences
291102131 |
vert | Moyenne |
3.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16477970
|
DWK Life Sciences
291103111 |
rose | L |
3.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16487970
|
DWK Life Sciences
291103128 |
cyan | L |
4.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16497970
|
DWK Life Sciences
291103136 |
vert | L |
4.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La fermeture ou le recouvrement de récipient est une préoccupation quotidienne dans le domaine des laboratoires. Des plaques de verre ou des films d'aluminium sont souvent utilisés à cet effet. Ces deux variantes sont cependant jugées défavorables d'un point de vue environnemental et de l'aptitude à la conservation. Le couvercle en silicone, de conception nouvelle, offre une bonne alternative aux variantes usuelles ; il est disponible en trois tailles ou en sets. Grâce à son extensibilité, ce couvercle est utilisable sur un grand nombre d'ouvertures de récipients, carrées ou rondes. Ce couvercle en silicone est doté d'une grande patte pouvant être utilisée comme champ d'inscription. Les trois couleurs offertes – cyan, rose et vert – permettent de plus un marquage de couleur.
Les couvercles en silicone DURAN™ sont chimiquement et thermiquement résistants. La plage de température d'application recommandée se situe entre -40 et +180°C. Le matériau à la base du couvercle en silicone DURAN™ est du silicone autoclavable et résistant aux micro-ondes. En raison de l'eff et de pression lors d'essais en autoclave, les couvercles en silicone peuvent se détacher du récipient ou se fi ssurer. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de les utiliser pour de tels essais.
- Pour le recouvrement et la fermeture de récipients de laboratoire
- Extensible et ainsi adapté pour un grand nombre d'ouvertures de récipient
- Disponible en différentes couleurs pour une distinction et une identification univoques
- Facilement amovible, grâce à une patte, autant avec que sans gants
- Chimiquement résistant, résistant à la chaleur et réutilisable
Spécification
Autoclavables (couvercle en silicone uniquement sans verrerie) | |
Silicone | |
Couverture, code couleur et identification | |
1/boîte |