Learn More
DWK Life Sciences Col rodé court DURAN™, fini
Pour les raccordements lorsque l’espace est très important.
Marque:  DWK Life Sciences 286531801
Code produit. 15864808
  • 213.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La version à section courte des manchons DURAN™ est idéale pour une utilisation où l’espace est limité et les exigences d’étanchéité sont plus faibles.
  • Conformément à la norme DIN 12249 de forme E
  • Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
  • La surface plus fine réduit le risque de blocage des coupes.
  • Exigences de graisse minimisées
  • Taux de fuite très faible
  • Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
  • Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Installation dans des appareils et dispositifs en verre
17 mm
1,8 mm