Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis avec opercule pour raccordement de tubes
Click to view available options
Bleu
Description
Système de connexion flexible GLS 80™ permettant d’utiliser des tuyaux semi-rigides.
Système de connexion de bouchons flexible GLS 80™ pour une utilisation avec tubulure semi-rigide, adapté aux flacons de laboratoire et de milieux DURAN™ GLS 80™. Cinq diamètres de tube différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être connectés. Égalisation de la pression stérile grâce au litre de membrane possible. Les ports inutilisés peuvent être fournis avec un bouchon obturateur. Exemples d’applications : Transfert sécurisé des milieux liquides dans un système clos et stérile.
- Le système modulaire flexible permet de combiner individuellement les différents composants en fonction des besoins et de l’application
- Cinq diamètres de tuyau différents (3,2 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm et 12,0 mm) peuvent être connectés
- Connexion NS 29/32 centrée pour une fermeture serrée
- Possibilité d’égalisation de la pression stérile grâce au filtre à membrane
- Les ports inutilisés peuvent être équipés d’un bouchon obturateur GL 18
- Compatible avec tous les filetages GLS 80 et donc polyvalent
Spécification
Spécification
Couleur | Bleu |
Description | Capuchon à visser pour raccord de tube, bleu, GL 18 |
À utiliser avec (application) | Transvasage de fluides; Introduction de liquide dans les bioréacteurs; Introduction de réactifs dans des instruments; Photo-bioréacteur |
Matériau | Polypropylène, PTFE, PTFE |
Quantité | 2/boîte |
Stérilité | Stérile |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de produit | Bouchon à vis avec opercule |
Matériau du bouchon | Polypropylène, PTFE |