Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de forme cylindrique, pour culture de cellules, avec filetage DIN, GL 45
Les flacons à rouleaux sont spécialement conçus pour la production en masse de cellules et de virus et présentent la surface de croissance horizontale et périphérique la plus grande possible.
332.00€ - 545.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Production cellulaire et virale de masse ; préparation et culture de milieux ; préparation de cultures ; culture de liquides ; stockage et transport des cultures de liquides |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Diamètre (métrique) | 110 mm |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464650
|
DWK Life Sciences
217728651 |
3500 mL |
332.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15251789
|
DWK Life Sciences
217726856 |
2000 mL |
545.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine, qui s'intéresse aux micro-organismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus), ainsi qu'à leurs habitats et à leurs conditions de vie. Les flacons à rouleaux sont placés horizontalement sur un système à rouleaux et utilisés pour la production en masse de cellules et de virus. Les flacons à rouleaux présentent la surface de croissance horizontale et périphérique la plus grande possible. Ils ont une excellente clarté optique.- La taille du flacon permet une production en masse de cellules et de virus
- Avec filetage DIN et capuchon à visser en PP et joint d'étanchéité en TPE pour une fermeture étanche
Spécification
Production cellulaire et virale de masse ; préparation et culture de milieux ; préparation de cultures ; culture de liquides ; stockage et transport des cultures de liquides | |
Autoclavables | |
110 mm |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène | |
Polypropylene |