Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de recette, coudé, avec joint femelle à rodage standard
L'adaptateur de récepteur convient pour le transfert du distillat du réfrigérant vers le ballon de réception.
Spécification
Quantité 1 de chaque
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
Un distillateur est notamment composé de l''adaptateur de récepteur qui est raccordé en aval à l''extrémité du réfrigérant et guide le distillat dans le ballon de réception.
  • Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
  • Coudé
  • Avec tubulure rodée
  • Impression céramique blanche par cuisson très résistante