Learn More
DWK Life Sciences Capuchon à visser DURAN™ PURE Premium
Bouchon de haute qualité développé pour les besoins de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique.
50.25€ - 96.30€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
À utiliser avec (application) | Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux |
Matériau | PFA, PTFE, silicone, PTFE, Silicone |
Quantité | 5/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Filetage (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11679808
|
DWK Life Sciences
891088679 |
GL 45 |
96.30€
5 pièces |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12866573
|
DWK Life Sciences
891081306 |
GL 25 |
50.25€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bouchon à visser en plastique de haute qualité avec filetage GL 25/GL 45, développé pour les besoins de l'industrie pharmaceutique. Les bouchons à visser DURAN™ PURE Premium sont fabriqués en PFA avec un joint en silicone revêtu de PTFE hautement inerte en salles blanches. Ce bouchon à visser a été développé pour une utilisation avec les flacons DURAN™ PURE GL 45 et il est compatible avec l'autoclavage et les autres méthodes de stérilisation usuelles. DWK Life Sciences fournit les COA avec chaque livraison et garantit une traçabilité à 100% ainsi que la gestion du contrôle des modifications. Les bouchons à visser DURAN™ PURE Premium sont disponibles avec la documentation requise par les autorités d'homologation et satisfont aux exigences des pharmacopées internationales.
- Hygiène élevée, dû à la fabrication en salles blanches
- Livraison de lots individuels
- Certificat d'analyse (CoA)
- Contrôle visuel et dimensionnel
- Gestion du contrôle des modifications et information du client en cas de modifications
- Traçabilité à 100% de toutes les étapes de la production
- Rapport d'analyse de substances extractibles disponible
- Drug Master File
- USP <88>, classe VI : matériaux de qualité pharmaceutique
Spécification
Transparent | |
PFA, PTFE, silicone, PTFE, Silicone | |
Autoclavables |
Fabrication de médicaments et de produits biotechnologiques, stockage et transport d’API, d’intermédiaires de médicaments en vrac, d’ingrédients et de milieux | |
5/Bte |