Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Protect, Clair, avec filetage DIN 168-1, à gainage synthétique, gradué
Code produit. 11792312
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
100 ml
10 ml
15000 mL
150 ml
20000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 ml
5000 ml
500 ml
50 ml
750 ml
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Flacons de laboratoire en verre multifonction avec revêtement protecteur de sécurité.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Ces flacons équipés d’un revêtement de sécurité protecteur ont tout pour eux : verre borosilicaté USP/EP de type I pratiquement inerte 3,3 à l’intérieur et couche plastique de sécurité protectrice à l’extérieur. Les flacons sont moulés à partir d’un verre transparent de haute pureté, puis recouverts d’un revêtement en plastique PU transparent pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de casse. La combinaison de matériaux haute performance et la conception ISO 4796-1 robuste assure une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de sécurité protecteur répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
  • Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (* s’applique uniquement aux flacons de 5000 ml et moins)
  • Revêtement hautement résistant et durée de vue prolongée
  • Système standardisé de filetage GL et de bouchon correspondant pour une fermeture particulièrement étanche et un déversement simple et propre
  • Protection UV jusqu’à environ 380 nm grâce au revêtement externe
  • Complétés avec bouchon à vis (PP, joint à lèvre intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression en céramique blanche thermique très résistante
  • Tailles 10 et 25 ml avec bord en verre de forme spéciale pour un versement plus efficace, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 33.8 oz.
Revêtement Polyuréthane
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 4 in.
À utiliser avec (application) Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides
Comprend sans capucon à visser et bague de déversement
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité 10/boîte
Filetage (métrique) GL 45
Certifications/Conformité ASTM E438, Type I, Class A
Closure Included No
Autoclavable Autoclavables
Jetable Reusable
Graduated Yes
Bouche Narrow
Forme Round
Hauteur (métrique) 225 mm
Type de produit Safety-coated Bottle
Hauteur (impériale) 8.9 in.
Taille du bouchon 45 mm
Diamètre (métrique) 101 mm