Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Protect, Clair, avec filetage DIN 168-1, à gainage synthétique, gradué
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. La version protégée avec revêtement de sécurité des flacons combinant le meilleur des deux univers : verre borosilicaté 3,3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l’intérieur et couche de sécurité protectrice plastique à l’extérieur. Les flacons sont moulés en verre transparent de haute pureté puis revêtus d’un revêtement en plastique PU transparent pour réduire les risques de bris de verre et d’éclaboussures de liquide en cas de rupture. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Le revêtement de protection répond aux exigences de la norme ASTM E1522 et est entièrement autoclavable à 121 ou 134°C.
- Le revêtement assure une protection contre les rayures, les fuites* et les éclaboussures* (*s’applique uniquement aux récipients de 5 000 ml et moins)
- Revêtement hautement résistant et longue durée de vie
- Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
- Protection UV jusqu’à env. 380 nm en raison d’une coloration externe
- Complet avec bouchon à vis (PP, joint intégral) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
- Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 3500 mL |
Revêtement | Plastic |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; prélèvement d’échantillons ; récipients de culture ; stockage de milieux et de réactifs ; transport et expédition ; réservoir de manipulation des liquides |
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Diamètre (métrique) | 160 mm |