Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacons de production et de stockage, avec filetage DIN 168-1, GL 45, gradué, sans capuchon à visser
Grands flacons de laboratoire avec parois plus épaisses pour une durabilité améliorée.
520.00€ - 1015.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Stockage et transport ; utilisation dans les bouchons de jonction et les systèmes de connexion ; procédés de mélange avec de grands barreaux d’agitation magnétiques |
---|---|
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 1 de chaque |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11659838
|
DWK Life Sciences
1160200 |
10 000 mL |
520.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11639838
|
DWK Life Sciences
1160100 |
20 000 mL |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Ces bonbonnes plus grandes sont idéales pour le stockage en vrac et le traitement de produits liquides/solides semi-finis ou finis. En verre borosilicaté 3.3, de type 1 pour une performance et une résistance durables aux sollicitations thermiques. Le verre est conforme aux pharmacopées américaine (USP), européenne (EP) et japonaise (JP) et qualifie les bonbonnes pour une utilisation dans le domaine pharmaceutique. Une paroi uniforme plus épaisse améliore la stabilité mécanique. Avec code de traçabilité (Retrace Code) et certificat de conformité. Fabriqué à partir de matières inorganiques (ne contient pas de matières dangereuses BSE/TSE). Peut être dépyrogénéisé, autoclavé et stérilisé à haute température. Disponible également avec logos personnalisés, étiquettes d'identification ou graduations. Disponible également avec un revêtement externe en polyuréthane pour une meilleure résistance aux rayures et pour empêcher les fuites en cas de dommage. Livré sans capuchon à visser ou bague de déversement, mais peut être utilisé avec des capuchons et des systèmes de raccord.- À paroi épaisse, d'où une résistance mécanique élevée
- Fabriqué à partir de matières inorganiques (ne contient pas de matières dangereuses BSE/TSE)
- Disponible également avec logos personnalisés, étiquettes d'identification ou graduations
- La partie inférieure plate et robuste permet d'utiliser des barreaux d'agitation lourds et de grande taille
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Filetage GL normalisé et systèmes de raccords correspondants pour fermeture particulièrement étanche et déversement simple et propre
Specifications
Stockage et transport ; utilisation dans les bouchons de jonction et les systèmes de connexion ; procédés de mélange avec de grands barreaux d’agitation magnétiques | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 |
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte | |
1 de chaque | |
Autoclavables |