Learn More
DWK Life Sciences Flacon de pénicilline DURAN™
En raison de sa forme plate, le flacon de pénicilline est stocké à plat, ce qui permet une surface de croissance relativement grande. Dans cette conception, le col est plié vers le haut. Cela empêche le milieu de culture liquide de s’écouler.
Marque:  DWK Life Sciences 215517106
Code produit. 10752512
  • 222.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. À cette fin, il est essentiel de produire des milieux de culture purs sur lesquels les microorganismes correspondants peuvent se développer. L’irradiation des milieux avec la lumière IR ou UV peut accélérer la croissance des cultures. Les flacons de culture ont de grandes surfaces de fond. Ils doivent être aussi plats que possible afin que l’épaisseur de la couche du milieu soit uniformément élevée.
  • Dans cette conception, le col est plié vers le haut, ce qui empêche le milieu de culture liquide de s’écouler
  • En raison de la surface plane et large du sol, le couvercle de la couche des micro-organismes peut grandir uniformément
  • La grande surface de liquide garantit une meilleure aération et donc une croissance accélérée des micro-organismes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mm
Boîtier en polystyrène, fond de transfert de gaz en silicone moulé et membrane en cellulose
1/Paquet
4000 ml
Préparation et culture des médias ; préparation des cultures ; culture des liquides