Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Original, Brun, avec filetage DIN 168-1, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale), gradué
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté DURAN™ de type I USP/EP de haute pureté, ambré, 3.3, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance et la conception ISO 4796-1 robuste assure une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultraviolette est conforme aux normes internationales USP / EP et dure jusqu’à la fin de vie du flacon. Les flacons ambrés sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de reconstitution permanent sur chaque flacon pour une traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original ambrés sont fournis avec ou sans un bouchon en polypropylène bleu iconique et une bague anti- goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
- Système standardisé de filetage GL et de bouchon correspondant pour une fermeture particulièrement étanche et un déversement simple et propre
- Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
- La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
- Couleur ambrée très résistante et chimiquement résistante
- Complétés avec bouchon à vis bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Impression en céramique blanche thermique très résistante
- Tailles 10 et 25 ml avec bord en verre de forme spéciale pour un versement plus efficace, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 ml |
À utiliser avec (application) | Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Quantité | 10/boîte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 101 mm |