Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Original, Brun, avec filetage DIN 168-1, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale), gradué
Code produit. 11669928
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
100 mL
10 000 mL
10 mL
150 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3500 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
750 mL
Flacons de laboratoire en verre multifonction avec protection contre les UV.
Les flacons de laboratoire DURAN™ Original GL sont devenus la norme de référence des flacons de laboratoire multifonctionnels depuis leur introduction en 1972. Les flacons sont moulés en verre borosilicaté 3,3 DURAN™ de type I USP/EP ambré haute pureté, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux attaques chimiques. La combinaison de matériaux haute performance avec une conception robuste conforme à la norme ISO 4796-1 offre une longue durée de vie. L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que les contenus sensibles à la lumière sont protégés contre les effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultra-violette répond aux normes internationales USP/EP et dure toute la durée de vie de la bouteille. Les flacons ambrés sont dotés d’une échelle graduée de volume facile à lire et d’un champ de marquage en émail blanc permanent. Code de traçabilité permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots de fabrication. Les flacons DURAN™ Original ambres sont fournis avec ou sans leur fameux bouchon en polypropylène bleu et une bague anti-goutte pour une utilisation jusqu’à 140°C. Tous les composants sont entièrement autoclavables à 121 ou 134°C.
  • Système de bouchons GL standardisés et de bouchons correspondants pour une étanchéité particulièrement étroite et un versement simple et propre
  • Protection UV jusqu’à environ 500 nm en raison d’une coloration externe
  • La seule application externe de la couleur garantit que les surfaces internes ont les propriétés standard du verre DURAN™
  • Couleur ambrée offrant une grande durabilité et une grande résistance chimique
  • Complet avec bouchon à vis bleu (PP, joint intégré) et bague anti-goutte (PP) pour un versement sans goutte et un fonctionnement propre et sûr
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Imprimé en céramique blanc cuit au feu, très résistant
  • Formats de 10 et 25 ml avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur écoulement, sans qu’une bague anti-goutte supplémentaire en plastique ne soit nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 000 mL
À utiliser avec (application) Préparation de matériaux sensibles à la lumière ; stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière ; autoclavage de milieux et de réactifs ; récipient de culture
Comprend Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu)
Matériau Verre borosilicaté (3.3), polypropylène
Quantité 1 de chaque
Filetage (métrique) GL 45
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 227 mm