Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capuchon de raccordement à visser, avec ouverture, en PBT, rouge
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Description
Bouchon avec opercule avec ouverture centrale adapté pour une utilisation avec des bouchons en bromobutyle, des septa en silicone ou des raccords de verreries. Plus résistant aux produits chimiques que le bouchon en PP.
- Compatible avec les filetages des flacons GL
- Le PBT rouge offre une température et une résistance chimique élevées
- Le PBT renforcé en verre offre une résistance élevée
Spécification
Spécification
Couleur | Rouge |
Diamètre (métrique) interne | Taille d’alésage : 20 mm |
À utiliser avec (application) | Distribution de réactifs aseptiques et échantillonnage de culture à l’aide d’une seringue et d’une aiguille |
Matériau | PBT |
Quantité | 10/boîte |
Matériau de la vis | PB téréphtalate (PBT) avec fibre de verre |
Filetage (métrique) | GL 32 |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de produit | Open Top Screw Cap |
Matériau du bouchon | PBT avec fibre de verre |