Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de culture microbiologique, à col large, non rodé
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
100 ml
20000 mL
2000 ml
250 ml
5000 ml
500 ml
Description
Les flacons de culture sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 de type 1 DURAN™, et conviennent à la préparation de milieux ou à la culture de micro-organismes. Les flacons sont conformes à la norme ISO 4796-2 et sont dotés d’un large col conique non rodé pour une utilisation avec des bouchons en caoutchouc. Convient à l’autoclavage à 121 ou 134°C ou à la stérilisation à la chaleur sèche.
- Col large pour bouchons en caoutchouc
- Col large facilitant le remplissage et le nettoyage
- Code de reconstitution
- Impression blanche thermique très résistante
- Autoclavables à 121°C ou 134°C
- Fourni sans bouchon
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 20000 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs ; préparation de milieux et de réactifs ; récipient de culture |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 1 de chaque |
Autoclavable | Autoclavables |
Diamètre (métrique) | 290 mm |