Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Eprouvette graduée, à pied hexagonal, classe B, graduation blanche, avec traits de graduation
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de contenir et de mesurer diverses quantités de liquides.
23.00€ - 105.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs |
Autoclavable | Oui |
Température max. | 250°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13334981
|
DWK Life Sciences
213960707 |
5 ml |
23.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12771785
|
DWK Life Sciences
213960801 |
10 ml |
24.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12781785
|
DWK Life Sciences
213961403 |
25 ml |
25.55€
2 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12701795
|
DWK Life Sciences
213961703 |
50 ml |
26.50€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12721795
|
DWK Life Sciences
213962408 |
100 ml |
37.40€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13394981
|
DWK Life Sciences
213963601 |
250 ml |
48.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12761795
|
DWK Life Sciences
213964409 |
500 ml |
80.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13107504
|
DWK Life Sciences
213965405 |
1000 ml |
62.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
13167534
|
DWK Life Sciences
213966307 |
2000 ml |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les éprouvettes graduées DURAN™ permettent de contenir et de mesurer diverses quantités de liquides. Les éprouvettes graduées de classe B possèdent une graduation linéaire et une échelle graduée blanche. Pour les éprouvettes graduées et bouchées, les tolérances pour le volume contenu correspondent aux limites d'erreur conformément aux normes DIN et ISO. Il est donc possible de créer très précisément la concentration souhaitée. Les certificats des lots pour les éprouvettes bouchées peuvent être téléchargés sur notre site internet.- L'étalonnage est fait au contenant (« In ») à une température de référence de + 20 °C
- Le grand pied hexagonal avec trois picots augmente la stabilité et empêche l'éprouvette de rouler quand elle est posée à plat
- Une épaisseur de paroi uniforme sur toute la plage de mesure permet d'éviter des erreurs dues à des retraits
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Les tolérances pour le volume contenu correspondent à la classe de précision B
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
Mesure des quantités de liquides ; solutions de dilution ; mélange de plusieurs composants ; mesure volumétrique ; pour assurer une longue durée de vie de votre verrerie volumétrique et exclure les changements de volume possibles, ces produits en verre ne doivent pas être chauffés au-dessus de + 250°C dans des armoires de séchage ou des stérilisateurs | |
Oui | |
250°C |