Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiche affûtage long, rodé
Les joints dépolis en zone de vide élevé.
Marque: DWK Life Sciences 286534404
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les manchons DURAN™ dans la variante à broyage long sont fréquemment utilisés dans la plage de vide élevé.
- Rodé (qualité de broyage plus fine, moins de profondeur de rugosité)
- Broyage court pour les ouvertures ayant une faible disponibilité d’espace et des exigences d’étanchéité moindres
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Articles en verre destinés à une transformation ultérieure
Spécification
50/boîte | |
À utiliser dans la plage de vide élevée ; Installation dans des appareils et dispositifs en verre | |
17 mm | |
1,8 mm |