Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire Pressure Plus+ GL 45, Brun
Flacons de laboratoire en verre brun résistants à la pression et au vide.
328.00€ - 824.00€
Spécification
Couleur | Amber |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage de matériaux photosensibles ; filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matière produisant du gaz |
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11311445
|
DWK Life Sciences
1094367 |
250 mL |
485.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11321445
|
DWK Life Sciences
1094368 |
500 mL |
672.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735384
|
DWK Life Sciences
218165409 |
1000 mL |
824.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15543537
|
DWK Life Sciences
218162403 |
100 mL |
328.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons DURAN™ pressure plus+ GL 45 constituent une solution plus sûre pour les opérations de laboratoire effectuées sous vide ou sous pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux différences de pression. Grâce à leur géométrie modifiée, les flacons pressure plus+ garantissent une résistance à la pression et offrent par conséquent une sécurité optimale de l'utilisateur et du contenu du flacon. La géométrie spéciale reste conforme à la norme ISO 4796-1:2016 afin de conserver la compatibilité avec les instruments. Les flacons pressure plus+ sont certifiés conformément à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 transparent de haute pureté USP / EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. La couleur brune satisfait aux valeurs limites de protection contre les rayons ultraviolets fixées dans les révisions actuelles des normes USP et EP 3.2.1. Les flacons sont dotés d'une graduation du volume facile à lire, imprimée sur de l'émail bleu distinctif. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots.- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm grâce à la coloration extérieure
- L'application de la coloration brune uniquement sur la face extérieure garantit des propriétés de verre DURAN™ inchangées à l'intérieur du flacon.
- Haute résistance et longue durée de vie grâce au revêtement
- Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet d'obtenir une résistance au vide et à la pression garantie de – 1 bar à + 1,5 bar
- La géométrie spéciale reste conforme à la norme ISO 4796-1:2016 afin de conserver la compatibilité avec les instruments
- Sécurité optimale lors de travaux sous pression ou sous vide
- Adapté au vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020716)
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante pour une différenciation optique par rapport au flacon standard
Spécification
Amber | |
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte | |
10/Bte | |
Autoclavable |
Stockage de matériaux photosensibles ; filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matière produisant du gaz | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 |