Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de laboratoire pressure plus+, avec filetage DIN 168-1, GL 45, gradué
Flacons de laboratoire résistants à la pression et au vide.
138.00€ - 232.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz |
---|---|
Comprend | Sans bouchon à vis et bague anti-goutte |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
Quantité | 10/Bte |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11391435
|
DWK Life Sciences
1092234 |
250 mL |
171.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11301445
|
DWK Life Sciences
1092235 |
500 mL |
232.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15523537
|
DWK Life Sciences
218102406 |
100 mL |
138.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ pressure plus+ GL 45 constituent une solution plus sûre pour les opérations de laboratoire effectuées sous vide ou sous pression. Les flacons de laboratoire en verre standard ne sont pas conçus pour résister aux différences de pression. Grâce à leur géométrie modifiée, les flacons pressure plus+ garantissent une résistance à la pression et offrent par conséquent une sécurité optimale de l'utilisateur et du contenu du flacon. La géométrie spéciale reste conforme à la norme ISO 4796-1:2016 afin de conserver la compatibilité avec les instruments. Les flacons pressure plus+ sont certifiés conformément à la norme DIN EN 1595. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 transparent de haute pureté USP/EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. Les flacons sont dotés d'une graduation du volume facile à lire, imprimée sur de l'émail bleu distinctif. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots.- Une modification de géométrie (se basant sur ISO 4796-1) permet d'obtenir une résistance au vide et à la pression garantie de – 1 bar à + 1,5 bar
- La géométrie spéciale reste conforme à la norme ISO 4796-1:2016 afin de conserver la compatibilité avec les instruments
- Sécurité optimale lors de travaux sous pression ou sous vide
- Adapté au vide total ps = -100 kPa
- Résistance à la pression contrôlée selon DIN EN 1595, confirmé par l'estampillage du symbole GS (ID TÜV : 0000020716)
- Impression céramique bleue par cuisson très résistante pour une différenciation optique par rapport au flacon standard
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Filetage GL normalisé et systèmes de raccords correspondants pour fermeture particulièrement étanche et déversement simple et propre
Spécification
Filtration sous vide ; prélèvement d’échantillons sous pression ; stockage de solvants volatils ; stockage de matières produisant du gaz | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
GL 45 |
Sans bouchon à vis et bague anti-goutte | |
10/Bte | |
Autoclavables |