Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tige d'agitateur, interchangeable, creux
Utilisation alternative aux agitateurs magnétiques pour les viscosités élevées ou des vitesses d'agitation élevées.
Marque:  DWK Life Sciences 286308107
Code produit. 15824648
  • 1555.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les arbres d’agitateur creux DURAN™ KPG™ sont utilisés pour un traitement ultérieur dans une grande variété d’agitateurs. Ils sont disponibles dans les qualités rodées et polies. Le manchon de roulement et l’arbre d’agitateur sont parfaitement adaptés les uns aux autres par broyage de précision.
  • Creux
  • Disponibles en version rodée ou polie
  • Le manchon de roulement et l’arbre d’agitateur sont parfaitement adaptés les uns aux autres par broyage de précision.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50/boîte
Agitation de solutions de réaction avec des viscosités élevées ou à des vitesses d’agitation élevées ; Pour un traitement plus approfondi de différentes formes et types d’agitateurs
rodé
WB 16