Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tige d'agitateur, interchangeable, massif
Utilisation alternative aux agitateurs magnétiques pour les viscosités élevées ou des vitesses d'agitation élevées.
840.00€ - 1050.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15884638
|
DWK Life Sciences
286305701 |
rodé |
840.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804648
|
DWK Life Sciences
286307205 |
poli |
1050.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les arbres agitateurs énormes DURAN™ KPG™ sont utilisés pour la transformation en agitateurs les plus divers. Ils sont disponibles dans des qualités rodées et polies. Les coussinets de roulement et arbres agitateurs sont précisément ajustés les uns aux autres grâce au rodage de précision.- Massif
- Disponible en version polie et rodée
- Les coussinets de roulement et arbres agitateurs sont précisément ajustés les uns aux autres grâce au rodage de précision
Spécification
50/boîte |