Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Joint d’agitateur à palier cylindrique KPG™, interchangeable, HB
Le manchon de roulement KPG est un support adapté permettant de guider la tige de l'agitateur KPG.
Marque:  DWK Life Sciences 245055107
Code produit. 10748531
  • 40.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les agitateurs KPG se composent d’un axe agitateur KPG et d’un manchon de roulement KPG. Les pièces de roulement KPG sont fabriquées avec une précision et une uniformité élevées. Les tolérances spécifiées pour le diamètre nominal et l’ajustement sont maintenues par des contrôles minutieux. Ceci garantit l’interchangeabilité des manchons de roulement KPG et des arbres d’agitateur KPG. En raison du faible jeu de roulement entre les surfaces de fonctionnement, une étanchéité presque absolue et un fonctionnement complètement silencieux peuvent être obtenus avec une lubrification adéquate. Les agitateurs KPG sont une alternative aux agitateurs magnétiques et sont utilisés pour les récipients de réaction qui ne sont pas accessibles par le dessous lorsque des mélanges de réaction très visqueux doivent être agités ou qu’une vitesse d’agitation élevée est nécessaire.
  • Précision et uniformité élevées dans le cadre de tolérances définies pour le diamètre nominal et l’ajustement
  • Surface de roulement polie et moulée
  • Interchangeable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 de chaque
Agitation de liquides (pour les synthèses) ; agitation à grande vitesse d’agitation ; support de montage
10 mm