Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon hexagonal, pointé, affûtage au diamant
Des pots en verre creux pour fermer avec une pointe anti-goutte.
Marque:  DWK Life Sciences 286117904
Code produit. 15921521
  • 96.45€ / 10 pièces
Expédition estimée: 03-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont utilisés pour l’étanchéité des équipements de laboratoire tels que les fioles jaugées, les cylindres de mélange, les flacons à joint rodé, etc. Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont disponibles en 2 versions standard - pointus - plats - Tailles analogues aux joints rodés DURAN™. Qualité de coupe : DG = Rodé au diamant
  • Pointues
  • Rodé au diamant
  • Avec une seringue goutte-à-goutte, un condensat peut par exemple être recueilli et le milieu de réaction recirculé.
  • bouchon en verre creux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fermeture de récipients avec joints rodés standard
NS 34/35
Boro 3,3
10/boîte