Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Bouchon hexagonal, pointé, affûtage au diamant
Des pots en verre creux pour fermer avec une pointe anti-goutte.
Marque: DWK Life Sciences 286115406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont utilisés pour l’étanchéité des équipements de laboratoire tels que les fioles jaugées, les cylindres de mélange, les flacons à joint rodé, etc. Les bouchons creux hexagonaux DURAN™ sont disponibles en 2 versions standard - pointus - plats - Tailles analogues aux joints rodés DURAN™. Qualité de coupe : DG = Rodé au diamant
- Pointues
- Rodé au diamant
- Avec une seringue goutte-à-goutte, un condensat peut par exemple être recueilli et le milieu de réaction recirculé.
- bouchon en verre creux
Spécification
Fermeture de récipients avec joints rodés standard | |
NS 14/23 | |
Boro 3,3 |
100/boîte | |
Autoclavable |