Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flacon de laboratoire à col large, avec filetage GLS 80™, gradué
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 ml
2000 mL
20000 mL
250 ml
3500 ml
500 mL
5000 ml
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 transparent de haute pureté USP/EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. Une combinaison de matériaux à haute performance avec une conception robuste conforme à ISO 4796-1 assure une longue durée de vie. Les flacons sont dotés d'une graduation du volume facile à lire et d'un champ d'étiquetage en émail blanc permanent. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont livrés avec le capuchon en polypropylène bleu et une bague de déversement sans perte de gouttes à utiliser jusqu'à 140 °C. Tous les composants sont intégralement autoclavables à 121 ou 134 °C.
- Accès facile au contenu du flacon grâce au large diamètre du col du flacon
- Conception spéciale du filetage pour une ouverture et une fermeture faciles en moins d'un tour
- Remplissage et prélèvement optimaux, nettoyage facilité
- Manipulation aisée des cuillères, des spatules et des pinces
- Même des entonnoirs de grand volume peuvent être insérés sans problème dans les flacons
- Stabilité grâce à la partie inférieure large
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
À utiliser avec (application) | Autoclavage de substances et de réactifs; Préparation de substances et de réactifs; Prélèvement d'échantillon; Cuve de culture; Conservation de substances et de réactifs; Transport et expédition; Réservoir de manipulation de liquide |
Comprend | Sans capucon à visser et bague de déversement en PP (bleu), clair |
Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
Quantité | 10/Pk. |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylene |
Diamètre (métrique) | 136 mm |