Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Flacon de laboratoire à col large, Brun, avec filetage GLS 80™, USP <660> et USP <671> (transmission spectrale), gradué
Flacons de laboratoire en verre multifonction à col large, avec protection contre les UV.
228.00€ - 1330.00€
Specifications
À utiliser avec (application) | Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides |
---|---|
Comprend | Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) |
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), polypropylène |
Filetage (métrique) | GLS 80 |
Autoclavable | Autoclavables |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Price | Quantity & Availability | |||||
11321435
|
DWK Life Sciences
1160146 |
500 mL |
611.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706918
|
DWK Life Sciences
1160147 |
1000 mL |
906.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10437223
|
DWK Life Sciences
1160149 |
5000 mL |
331.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10755383
|
DWK Life Sciences
1160150 |
10 000 mL |
526.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10323423
|
DWK Life Sciences
1160151 |
20 000 mL |
825.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12686167
|
DWK Life Sciences
218663653 |
250 mL |
697.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11716918
|
DWK Life Sciences
1160148 |
2000 mL |
1330.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11649938
|
DWK Life Sciences
218666959 |
3500 mL |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les flacons de laboratoire DURAN™ à col large GLS 80™ sont moulés à partir de verre borosilicaté 3.3 transparent de haute pureté USP/EP de type I, réputé pour ses excellentes performances thermiques et sa haute résistance aux produits chimiques. Une combinaison de matériaux à haute performance avec une conception robuste conforme à ISO 4796-1 assure une longue durée de vie. L'ajout d'une couche externe brune flambée garantit que le contenu photosensible est protégé des effets de la photodégradation. La protection contre la lumière ultraviolette est conforme aux normes USP/EP internationales et prolonge la durée de vie du flacon. Les flacons sont dotés d'une graduation du volume facile à lire et d'un champ d'étiquetage en émail blanc permanent. Code de traçage permanent sur chaque flacon pour la traçabilité des lots. Les flacons DURAN™ à col large GLS 80™ sont livrés avec le capuchon en polypropylène bleu et une bague de déversement sans perte de gouttes à utiliser jusqu'à 140 °C. Tous les composants sont intégralement autoclavables à 121 ou 134 °C.- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm grâce à la coloration extérieure
- L'application de la coloration brune uniquement sur la face extérieure garantit des propriétés de verre DURAN™ inchangées à l'intérieur du flacon
- Coloration brune présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique
- Échelle blanche facile à lire avec traits de graduation pour évaluer le contenu
- Impression céramique blanche par cuisson très résistante
- Complet avec capuchon à visser bleu (PP, joint à lèvre intégré) et bague de déversement (PP) pour prélèvement sans perte de gouttes et un travail sûr et propre
Specifications
Autoclavage de milieux et de réactifs photosensibles ; préparation de milieux et de réactifs photosensibles ; prélèvement d’échantillons de matériaux photosensibles ; récipient de culture ; stockage de milieux et de réactifs photosensibles ; transport et expédition de milieux et de réactifs photosensibles ; réservoir de manipulation des liquides | |
Verre borosilicaté (3.3), polypropylène | |
Autoclavables |
Avec bouchon à vis et bague anti-goutte en PP (bleu) | |
GLS 80 | |
Polypropylene |