Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur de rodage en verre Duran™
41.00€ - 112.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Formulaire E DIN 12249 en complément de la norme DIN |
---|---|
Matériau | Verre Duran |
Type de produit | Adaptateur de rodage |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du cône | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10412931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01100129 |
Taille de rodage / taille du cône : NS 29/32 |
41.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10612741
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01100145 |
Taille de rodage / taille du cône : NS 45/40 |
112.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 26-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Spécification
Formulaire E DIN 12249 en complément de la norme DIN | |
Verre Duran | |
Adaptateur de rodage | |
10/boîte |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateur de rodage en verre Duran™