Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adaptateurs réducteurs avec joints rodés
Permettent le raccordement sûr et facile d’un grand cône à un rodage de petite taille dans une tubulure en verre. Les adaptateurs réducteurs Lenz Laborglasinstrumente™ avec joints rodés sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 01502429
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN 12257
- Précision élevée des cônes
- Besoin en graisse réduit
- Excellente étanchéité
- Résistants à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN 12257 et en plus de la norme DIN | |
Verre Durantrade; | |
1Chaque |
NS 29/32 | |
Adaptateur réducteur |