Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir, à tige longue, entonnoir Bunsen
Un entonnoir permet une décantation et une filtration propres de liquides. De plus, l'entonnoir de Bunsen est doté d'une longue poignée.
Marque: DWK Life Sciences 213534105
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- À tige longue
- Entonnoir Bunsen
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
80 mm | |
Oui | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Décantation et filtration de liquides de différentes densités ; le déversement de substances est évité ; filtrage | |
Non conforme aux dimensions DIN ISO. |