Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacon à fond rond à quatre cols
Spécialement conçu pour les réactions et pouvant être utilisé pour apporter des solutions ou les conserver, contenir et recueillir des produits chimiques. Les flacons Lenz Laborglasinstrumente™ à fond rond à quatre cols sont fabriqués à partir de verre DURAN™ durable.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03344458
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conformes à la norme DIN 12392
- Avec joints latéraux coniques
- 3 cols latéraux parallèles à un angle de 90°
- Avec étiquette d’inscription
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
DIN 12392 | |
Verre borosilicaté, DURAN™ | |
1par unité | |
Rond |
500 ml | |
Quatre cols | |
NS 29/32 | |
105 mm |