Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle à rodage plan, 4 cols à rodage standard, avec cols latéraux (RIN): 3 x 29/32 latéraux, col central (RIN): 29/32
Le couvercle d'un récipient à bride plate convient pour la fermeture mais peut également être combiné à d'autres composants rodés (p. ex. ampoule à brome, tiges d'agitateur, etc.) en raison des rodages normalisés.
318.00€ - 332.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide |
Type de goulot | 3 x RIN 29/32 diagonaux |
Nb par paquet | 1/boîte |
Raccord manchonné | NS 29/32 |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10088240
|
DWK Life Sciences
243924608 |
DN 100 |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10190151
|
DWK Life Sciences
243925801 |
DN 150 |
332.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les récipients à bride plate sont des récipients de réaction de grand volume qui sont considérés comme une alternative aux ballons ronds et se composent d''une partie inférieure et d''un couvercle. Ces deux parties sont maintenues ensemble au moyen d''une bague de serrage. Un joint ou de la graisse pour rodage empêchent l''inclinaison des surfaces de rodage. Le récipient à bride plate peut être combiné à d''autres composants (p. ex. des ampoules à brome, des tiges d''agitateur, ...) au moyen de divers rodages dans le couvercle. Les récipients à bride plate conviennent parfaitement pour les travaux de préparation comme les réactions générales, les distillations, les évaporations et le séchage de substances solides et visqueuses. En raison de leurs parois, les récipients à bride plate permettent un travail en toute sécurité sous pression et sous vide.- Avec un col central (RIN) : 29/32 et trois cols diagonaux (RIN) : 3 x 29/32
- Résistance à la pression et au vide grâce à la géométrie et à l''épaisseur de paroi massive
- Fermeture étanche grâce au rodage normalisé
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
3 x RIN 29/32 diagonaux | |
NS 29/32 |
Procédés chimiquement et thermiquement exigeants ; fonctionnement sûr sous pression ou sous vide | |
1/boîte | |
Oui |