Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ballon à fond plat, à col étroit, à bord évasé
La partie inférieure plate permet de poser les ballons sans anneau de support.
Marque: DWK Life Sciences 217116406
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les récipients abdominaux sont appelés des flacons dans le laboratoire. En plus des béchers, il existe d’autres récipients universellement applicables. Par exemple, ils sont utilisés pour la distillation ou pour le chauffage de liquides. Les flacons sont disponibles dans différentes conceptions : col étroit et large, avec ou sans joint rodé, en flacon à fond rond ou plat. Selon l’application, le flacon requis est sélectionné avec ses composants spécifiques.
- La base plate permet de régler les flacons sans anneau de support
- Céramique blanche thermique très résistante
Spécification
166 mm | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
oui |
2 000 ml | |
Chauffage ; volumes 20 000, 3 000 et 5 000 ml non DIN ISO | |
Non conforme aux dimensions DIN ISO. |