Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Fiole, Kjeldahl
Pour la détermination d'azote.
175.00€ - 393.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Pour la détermination de l’azote |
Nb par paquet | 10/boîte |
Autoclavable | oui |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11737981
|
DWK Life Sciences
212315109 |
750 ml |
315.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11717971
|
DWK Life Sciences
212312403 |
100 ml |
175.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11727971
|
DWK Life Sciences
212313605 |
250 ml |
255.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15221669
|
DWK Life Sciences
212314404 |
500 ml |
269.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15231669
|
DWK Life Sciences
212315409 |
1000 ml |
393.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les fioles Kjedahl DURAN™ sont exposées à des charges physiques et chimiques extrêmes. C'est pourquoi les épaisseurs de paroi ne doivent pas être trop épaisses d'un côté pour éviter les surchauffes, qui peuvent entraîner de la casse par des tensions (permanentes) résiduelles, et pas trop fines de l'autre côté en raison de l'élimination de la couche de verre notable dans le médium alcalin. Afin de proposer à l'utilisateur le meilleur compromis sûr possible en prenant compte des données technologiques, les épaisseurs de paroi des fioles Kjedahl DURAN™ sont de 1-2 mm dans le corps.- Epaisseurs de paroi ajustées en fonction de l'application (Elimination de la couche de verre par un médium alcalin pris en compte)
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Pour la détermination de l’azote | |
10/boîte | |
oui |