Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Capsule à fond plat, avec bec verseur
La large forme ouverte de la capsule d'évaporation crée une vaste surface liquide favorisant l'évaporation des solvants en excès.
Marque: DWK Life Sciences 213014404
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert de substances et de liquides dans d’autres états d’agrégation et donc le déclenchement d’autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d’appareils et d’équipements sont utilisés pour ces travaux.
- Bec verseur pour un versement propre
- Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
- Céramique blanche cuite au feu, très résistante
Specifications
Autoclavables | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
10/Bte |
170 mL | |
Évaporation de liquides ; préparation de solutions concentrées ; prévention de la condensation de solvants sur les parois en verre ; tailles 25, 30, 35 et 45 ml sans zone d’étiquetage | |
95 mm |