Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube à dessécher, coudé, avec joint mâle à rodage standard
Rempli d'un agent dessiccateur, le tube de séchage protège contre l'humidité un mélange réactionnel dans un ballon.
Marque: DWK Life Sciences 242620609
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le tube de séchage est généralement un tube en verre incliné avec joint rodé standard à une extrémité L’autre extrémité est ouverte. Pour remplir le tube de séchage, celui-ci est d’abord rempli avec un peu de laine de coton, puis l’agent de séchage est ajouté et enfin un autre morceau de laine de coton empêche l’agent de séchage de tomber.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Pliée
- Avec prise de terre standard
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
1 de chaque | |
Protection contre l’humidité | |
NS 14/23 |