Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Couvercle pour dessiccateur, avec tubulure spéciale (RIN 24/29 type WERTEX), avec rainure, pour parties inférieures de tous les types
Le couvercle du dessiccateur est utilisé pour recouvrir ou fermer la base du dessiccateur.
Marque: DWK Life Sciences 244305702
Description
Le dessiccateur DURAN™ est un récipient de laboratoire adapté au vide et doté d’un couvercle rodé, qui est utilisé pour stocker les substances sensibles à l’humidité et pour sécher les produits humides. Séparé par une plaque à tamis (en métal ou en porcelaine), un agent de séchage est introduit dans la partie inférieure de la base du dessiccateur, qui lie l’humidité de la substance à sécher, placée sur la plaque à tamis. Pour accélérer le processus de séchage, un vide peut être connecté si nécessaire, car le liquide s’évapore plus rapidement en raison de la pression plus faible dans le dessiccateur. Le vide est appliqué par l’intermédiaire d’une connexion de vanne d’arrêt. Pour faciliter le desserrage du couvercle, le rodage de surface du dessiccateur doit être bien lubrifié, car après l’évacuation, le couvercle est enfoncé sur la partie inférieure. Tous les dessiccateurs DURAN™ sont résistants au vide, c’est-à-dire qu’ils peuvent être utilisés jusqu’au vide maximal techniquement possible.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Convient à tous les types de bases
- Type WERTEX avec tube spécial (joint rodé standard 24/29) avec bride cannelée à anneau
Spécification
DN 150 | |
Verre borosilicaté 3.3 | |
Idéal pour éliminer l’humidité des solides ; stockage des matériaux sensibles à l’humidité sur de longues périodes ; pour les applications nécessitant une dessication sous vide ; séchage des matériaux ; travail sous vide sans danger |