Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de culture, bord droit, pour capuchon de Kapsenberg
Les tubes de culture sont utilisés pour la croissance de cultures à partir d'un milieu liquide.
110.00€ - 139.00€
Spécification
Description | 1,0 à 1,2 mm d’épaisseur |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique |
Quantité | 100/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786638
|
DWK Life Sciences
261322108 |
16 mm |
110.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15222079
|
DWK Life Sciences
261322305 |
18 mm |
139.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif sont un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent se dérouler à différentes échelles : les récipients sont choisis en conséquence. Pour les essais, des récipients relativement petits comme les tubes de culture sont utilisés. Les tubes de culture d'origine DURAN™ se distinguent par l'uniformité constante de l'épaisseur de leur paroi, une dilatation thermique minimale et, par conséquent, une grande résistance aux chocs thermiques. Par conséquent, ils conviennent particulièrement pour une utilisation à des températures très élevées et en cas de variations rapides de températures.- Les tubes de culture à bords droits peuvent être fermés avec des capuchons en métal ou des bouchons de coton pour permettre un échange d'air
- Le bord droit permet d'utiliser des capuchons de Kapsenberg et en métal
Spécification
1,0 à 1,2 mm d’épaisseur | |
Croissance des microorganismes ; pour le travail microbiologique | |
Autoclavables |
Verre borosilicaté (3.3) | |
100/Bte |