Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de culture, avec filetage DIN, et capuchon à visser en PBT
Les tubes de culture avec filetage DIN et capuchons à visser sont utilisés pour la croissance de cultures à partir d'un milieu liquide pour la conservation dans des conditions stériles.
223.00€ - 401.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté (3.3), PBT, PTFE |
---|---|
À utiliser avec | Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres |
Comprend | Avec bouchon à vis |
Quantité | 50/Bte |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11736818
|
DWK Life Sciences
261351155 |
12 mm | 100 mm |
226.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15232079
|
DWK Life Sciences
261352151 |
16 mm | 160 mm |
287.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12635706
|
DWK Life Sciences
261352357 |
18 mm | 180 mm |
401.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11600039
|
DWK Life Sciences
261351258 |
13 mm | 100 mm |
223.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11620039
|
DWK Life Sciences
261352254 |
16 mm | 150 mm |
234.26€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11660039
|
DWK Life Sciences
261352451 |
20 mm | 150 mm |
329.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La culture in vitro de cellules animales et végétales dans un milieu nutritif sont un élément essentiel de la recherche actuelle dans le domaine de la microbiologie. Ces approches de culture peuvent se dérouler à différentes échelles : les récipients sont choisis en conséquence. Pour les essais, des récipients relativement petits comme les tubes de culture sont utilisés. Les tubes de culture d'origine DURAN™ se distinguent par l'uniformité constante de l'épaisseur de leur paroi, une dilatation thermique minimale et, par conséquent, une grande résistance aux chocs thermiques. Par conséquent, ils conviennent particulièrement pour une utilisation à des températures très élevées et en cas de variations rapides de températures.- Avec filetage DIN et capuchon à visser en PBT pour une fermeture étanche (également disponible sans capuchon à visser)
- Étanchéité élevée grâce au joint en silicone revêtu de PTFE
- Culture, entreposage et transport de micro-organismes
Specifications
Verre borosilicaté (3.3), PBT, PTFE | |
Avec bouchon à vis | |
Autoclavables |
Croissance des microorganismes ; stockage et transport de petites quantités de liquides et de cultures stériles ; utilisation de milieux de culture cellulaire dans des conditions stériles dans des enceintes de sécurité biologique et des hottes propres | |
50/Bte |