Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon de culture, forme Erlenmeyer, col droit pour capuchon en métal
Les flacons de culture conviennent pour la fixation d'un milieu de culture.
Marque:  DWK Life Sciences 217713903
115.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21939" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11776838
  • 129.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
La microbiologie est un domaine important de la biologie et de la médecine et traite des microorganismes (bactéries, champignons, protozoaires ou virus) ainsi que de leurs habitats et conditions. À cette fin, il est essentiel de produire des milieux de culture purs sur lesquels les microorganismes correspondants peuvent se développer. L’irradiation des milieux avec la lumière IR ou UV peut accélérer la croissance des cultures. Les flacons de culture ont de grandes surfaces de fond aussi plates que possible pour que l’épaisseur de la couche du milieu soit uniformément élevée. Les cols droits des flacons permettent d’insérer des bouchons métalliques et Kapsenberg.
  • En raison de leur géométrie conique, ces flacons conviennent parfaitement aux tests d’agitation (par exemple, optimisation des milieux)
  • Le col droit permet l’utilisation de bouchons métalliques
  • Échelle facile à lire avec graduations pour estimer le contenu
  • Impression blanche thermique très résistante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
87 mm
Boîtier en polystyrène, fond de transfert de gaz en silicone moulé et membrane en cellulose
10/Paquet
300 ml
Préparation et culture des milieux ; préparation des cultures ; culture des liquides ; mélange de plusieurs composants ; mesure des quantités de liquides