Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de cristallisation avec bec verseur DURAN™
An excellent option for crystallization, heating and cooling baths and microscale experiments in the laboratory.
46.72€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10759101
|
DWK Life Sciences
213115904 |
2 l | 190 mm | N/A | |||||
Description
- Acc. to DIN 12338
- Transparent with labelling patch
- Glass Type I/neutral glass as per USP, EP and JP
- Autoclavable
- Available in a range of capacities
Spécification
Autoclavable |