Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tube de connexion, avec joint mâle à rodage standard, angle 90°
Le raccord permet le raccordement d'équipement via un tube flexible.
Marque: DWK Life Sciences 243000904
23.23 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les connecteurs sont des pièces de transition avec olive et possèdent une olive au lieu du deuxième joint rodé standard. Les tubes peuvent être connectés via cette olive, ce qui permet par exemple le raccordement d’une pompe à vide.
- Fermeture étanche grâce au joint rodé conique standard
- Angle de 90°
- Avec cône rodé standard
- Raccordement facile et serré des tuyaux
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
1 de chaque | |
Raccordement des tuyaux | |
NS 29/32 |