Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Burette, classe AS, avec bande Schellbach et clé en PTFE, avec robinet RIN droit, temps d'attente 30 secondes, avec certificat de lot et certificat de conformité
Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée.
111.90€ - 269.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Matériau | Boro 3.3, polypropylène |
À utiliser avec (application) | Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure |
Comprend | 2/boîte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11659968
|
DWK Life Sciences
243302702 |
10 ml |
269.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11669968
|
DWK Life Sciences
243303304 |
25 ml |
264.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11679968
|
DWK Life Sciences
243303604 |
50 ml |
264.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 25-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12866403
|
DWK Life Sciences
243303904 |
100 mL | |||||||
Description
Les burettes d'origine DURAN™ sont fabriquées en verre borosilicaté 3.3 faisant preuve d'une très grande résistance chimique. Grâce à leur graduation précise, elles conviennent particulièrement à des fins titrimétriques. La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée. L'ajustement s'effectue sur l'évacuation (« Ex ») pour une température de référence de +20 °C. Cela signifie que les quantités peuvent être prélevées exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre a été prise en considération lors de l'étalonnage. Les tolérances pour le volume correspondent aux limites d'erreur recommandées par les normes ISO et DIN. Les burettes DURAN™ sont disponibles avec des boisseaux en verre ou en PTFE. Contrairement aux boisseaux en verre, ceux-ci n'ont pas besoin d'être graissés, ce qui facilite le travail en laboratoire.- L'étalonnage se fait à l'écoulement (« Ex ») à une température de référence de + 20 °C
- Avec graduations circulaires
- La quantité de liquide requise pour la titration, qui est inconnue à l'avance, peut être lue avec précision une fois la réaction terminée
- Avec bande Schellbach
- Conviennent parfaitement pour la titration grâce à la graduation précise
- La quantité de fluide écoulée peut être prélevée exactement selon la graduation, car l'adhérence du liquide sur le verre est prise en considération lors de l'étalonnage
- Contrairement aux boisseaux de robinet en verre, les boisseaux de robinet en PTFE n'ont pas besoin d'être graissés, ce qui facilite le travail en laboratoire
- Avec robinet RIN droit
- Temps d'attente de 30 secondes
Spécification
Oui | |
Boro 3.3, polypropylène | |
Titration ; Mesure volumétrique ; analyse de mesure | |
2/boîte |