Learn More
SCAT Flacon de laboratoire rond marron DURAN™
Click to view available options
Filetage : GL45, volume : 2 000 ml ; Couleur : marron
Description
- Haute résistance aux influences chimiques
- Excellent comportement thermique pour une utilisation jusqu’à 140°C
- Longue durée de vie grâce à une qualité de fabrication élevée
- Entièrement autoclavable à 121 ou 134°C
- Disponible dans différentes tailles, formes et couleurs de filetage
- En option avec ouverture à col rodé ou à col large
- Variantes avec revêtement de protection disponibles
- Comprend un bouchon à vis en PP bleu
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Couleur | Marron |
Description | Flacon de laboratoire DURAN |
Matériau | Verre Duran |
Filetage (métrique) | GL45 |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme | Rond |