Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flacon à tubulure, tubulure de fond avec RIN, complet avec robinet RIN et bouchon RIN
Flacon d'aspiration complet, avec robinet en verre et obturateur en verre.
Marque: DWK Life Sciences 247025401
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Flacons d’aspiration, complets avec robinet d’arrêt en verre. Conformes à la norme ISO 4796, ces aspirateurs sont dotés d’un col à joint rodé et d’un bouchon en verre
- Fournis prêts à l’emploi
- Robinet d’arrêt en verre DURAN™
- Bouchon en verre DURAN™
- Large gamme de tailles disponibles
Spécification
1000 ml | |
Verre borosilicaté (3.3) | |
Fond de joint conique standard 19/26 | |
107 mm |
Conservation et dosage de liquides et de réactifs | |
10/boîte | |
Autoclavables |