Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir d’analyse, pour filtration rapide
L'entonnoir analytique est doté d'un joint dans son réceptacle, qui empêche le papier filtre de coller, ce qui permet une filtration rapide.
Marque: DWK Life Sciences 213314801
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
- Pour filtration rapide
- Grâce aux barres en verre insérées, il convient parfaitement à la filtration rapide avec des filtres ronds en papier
- Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
Spécification
110 mm | |
Autoclavables | |
10/boîte |
Boro 3.3 | |
Pour une filtration rapide des liquides ; le déversement des substances est évité ; filtrage |