Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Entonnoir d’analyse, pour filtration rapide
L'entonnoir analytique est doté d'un joint dans son réceptacle, qui empêche le papier filtre de coller, ce qui permet une filtration rapide.
Marque:  DWK Life Sciences 213313702
Code produit. 11820690
  • 296.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le transfert de liquides et de solides est une technique de travail courante. Pour cette tâche, on utilise un entonnoir qui, grâce à sa forme, peut accueillir une quantité relativement importante de liquide ou de solides et la transférer via un étranglement dans un récipient dont l’ouverture est plus petite. Les entonnoirs existent en différentes tailles et conceptions, à sélectionner en fonction de leur utilisation.
  • Pour filtration rapide
  • Grâce aux barres en verre insérées, il convient parfaitement à la filtration rapide avec des filtres ronds en papier
  • Imprimé blanc cuit au feu, très résistant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
65 mm
Autoclavables
10/boîte
Boro 3.3
Pour une filtration rapide des liquides ; le déversement des substances est évité ; filtrage